Documentos Principais
1.19163
Supelco
Caffeine standard solution for HPLC system qualification
Solution for gradient test; 20 mg/l caffeine in water 500 ml LiChroTest
Sinônimo(s):
Caffeine Calibration Solution for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
densidade
1.000 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
20 mg/l caffeine: in accordance
Informações legais
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Cafeína traceable to primary standards (LGC)
Supelco
75035
Cafeína
Cafeína European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0100000
Cafeína
Cafeína anhydrous, tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
27602
Cafeína
Cafeína powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Cafeína
Cafeína anhydrous, 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W222402
Cafeína