1.19157
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST™
Sinônimo(s):
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 1 A Precision and Linearity
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
composição
methyl paraben in methanol/water, 50-200 mg/L
técnica(s)
HPLC: suitable
compatibilidade
for use with LICHROTEST™
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
200 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2