H2899
HPLC protein standard mixture
analytical standard
Sinônimo(s):
Protein Calibration Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
forma
solid
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
HPLC protein standard mixture has been used as a standard for the separation of proteins in cell extract samples of bacteria using high performance liquid chromatography (HPLC).
Embalagem
Vial contains approximately 1 mg each of ribonuclease A, cytochrome c, holo-transferrin and apomyoglobin.
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Applied and environmental microbiology, 80(5), 1799-1806 (2014-01-07)
Sulfur oxidation by chemolithotrophic bacteria is well known; however, sulfur oxidation by heterotrophic bacteria is often ignored. Sulfur dioxygenases (SDOs) (EC 1.13.11.18) were originally found in the cell extracts of some chemolithotrophic bacteria as glutathione (GSH)-dependent sulfur dioxygenases. GSH spontaneously
Distribution, diversity, and activities of sulfur dioxygenases in heterotrophic bacteria
Applied and Environmental Microbiology, 80, 1799-1806 (2014)
Protocolos
Separation of HPLC protein standard mixture, analytical standard