Key Documents
P5494
Supelco
Protein Standard Set
analytical standard
Sinônimo(s):
Protein Calibration Set
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
contém
0.05% sodium azide as preservative
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
Set includes 10 mL each protein standard.
  • Protein Standard, 20 mg/ml BSA
  • Protein Standard, 40 mg/ml BSA
  • Protein Standard, 60 mg/ml BSA
  • Protein Standard, 80 mg/ml BSA
  • Protein Standard, 100 mg/ml BSA
Each Standard contains 0.05% sodium azide as preservative and 0.85% w/v NaCl.
Outras notas
Bovine serum albumin in saline
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)