1.02584
Caffeine
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Caffeine, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
20 hPa ( 80 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
98.5-101.0% (HPLC)
98.5-101.0% (perchloric acid titration)
forma
crystalline powder
temperatura de autoignição
>600 °C
potência
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
235-239 °C
solubilidade
20 g/L
densidade
1.23 g/cm3 at 18 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1