K2012
Ketoprofen
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
solid
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
chave InChI
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
- A strong, silk protein-inspired tissue adhesive with an enhanced drug release mechanism for transdermal drug delivery.: Although not exclusively focused on ketoprofen, this study details a novel adhesive for transdermal delivery, highlighting methods that could be adapted for enhancing the delivery of ketoprofen, thus being of interest to biochemists specializing in transdermal drug formulations (Fang et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.