Merck
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
LC/MS Analysis of Cannabinoids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R (MS Detection)
application for HPLC
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Ketoprofen
meets USP testing specifications
Ketoprofen
≥98% (TLC)
(S)-(+)-Ketoprofen
99%
Ketoprofen
VETRANAL®, analytical standard
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM sodium citrate; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm