Documentos Principais
G002681
LC/MS Analysis of Cannabinoids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
Sinônimo(s):
Cannabinoids
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH 5.0 with acetic acid): [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min, split to the MS
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI (+), SIR Mode
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in water:acetonitrile (1:1)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Cannabidiol
    Cannabinol
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)