Key Documents
B72604
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methylnaphthalene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C10H6Br
Número CAS:
Peso molecular:
221.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.651 (lit.)
pb
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
chave InChI
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)