124109
1-Bromo-2-methylnaphthalene
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.648 (lit.)
pb
296 °C (lit.)
densidade
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,1H3
chave InChI
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter