Documentos Principais
779636
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-naphthaldehyde
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
235.08
Beilstein:
2613639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (T)
Formulário
crystals
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(C=O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
chave InChI
CYGUXEZVBLMVRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)