I2002
1,3-Indandione
97%
Sinônimo(s):
1,3-Dioxoindan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
129-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
chave InChI
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3