C101605
1,3-Cyclohexanedione
97%
Sinônimo(s):
Dihydroresorcinol
Ensaio
97%
Formulário
powder
contém
1-3% sodium chloride as stabilizer
pf
101-105 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
chave InChI
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorias relacionadas
Aplicação
- 9-substituted 1,8-dioxo-xanthenes by reacting with unactivated aldehydes via aldol condensation/ Michael addition reaction.
- [(1,2,3-triazol-4-yl)methoxy-phenyl]-2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives by treating with phthalhydrazide, aromatic propargyloxy aldehydes, and azides via a four-component condensation reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C101605-100G | 4061833460337 |
C101605-500G | 4061832489827 |
C101605-10KG | |
C101605-5G | 4061832489834 |