Documentos Principais
702390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
71-76 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
XNHKTMIWQCNZST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)