Key Documents
565334
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
technical grade
Sinônimo(s):
2-bromo-p-tolualdehyde
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH3)C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
forma
solid
pf
30-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
chave InChI
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Carbonylative Stille couplings followed by isomerization and intramolecular Heck reactions
  • Knoevenagel condensation
  • Cyclization of N-(α-methyl-p-methoxybenzyl)-imino-esters
  • Imination and oxidative heterocyclization / carbonylation
  • Intramolecular amination
  • Intermolecular and intramolecular hydroacylation of alkenes by aromatic aldehydes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.