140732
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
technical grade, 94%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
94%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
chave InChI
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- An organocatalyst for the synthesis of 1,2-disubstituted-3,4-dihydronaphthalenes by the reaction of vinylarenes and electron-deficient alkynes.
- A building block for the preparation of heterocyclic compounds such as enamines and amidines via formylation of methylene and amino groups.
- A reagent in the synthesis of 1,4-diaryl-piperazine-2,5-diones by reacting with chloroacetamides.
- A reagent along with enamine and alkyne for the preparation of 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives by three-component coupling reaction in the presence of Me3SiCl.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
140732-2.5L | 4061838733641 |
140732-500ML | 4061838733665 |
140732-100ML | 4061838733634 |
140732-25ML | 4061838733658 |