462292
N-Benzylethylenediamine
97%
Sinônimo(s):
2-Benzylaminoethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
162 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
chave InChI
ACYBVNYNIZTUIL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?