368466
4-Aminobenzylamine
99%
Sinônimo(s):
4-(Aminomethyl)aniline, 4-(Aminomethyl)benzenamine, 4-Aminobenzenemethanamine, 4-Aminomethylphenylamine, Toluene-α,4-diamine, p-(Aminomethyl)aniline, p-Aminobenzylamine
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.61 (lit.)
p.e.
101 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
37 °C
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5,8-9H2
chave InChI
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in the electrochemical modification of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), via oxidative coupling
- in the preparation of a novel acridine-based amino acid
- in the synthesis of two novel fluorescent Photoinduced Electron Transfer (PET) anion sensors, based on the principle of ′fluorophore-spacer-(anion)receptor′
- in anodic coupling of SWCNTs
- in the synthesis of polyacrylamide series containing salicylideneaniline moieties, by a double polymer analogous reaction with reactive precursor polymer poly(pentafluorophenylacrylate) (PPFPA)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?