191434
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride, 4-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride, p-Nitrobenzylamine hydrochloride
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
~265 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
chave InChI
SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
191434-25G | 4061838760203 |
191434-5G | 4061832098623 |