M31201
4-Methylbenzylamine
97%
Sinônimo(s):
p-Xylylamine
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
195 °C (lit.)
pf
12-13 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6,9H2,1H3
chave InChI
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?