About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
densidade
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
chave InChI
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methylbenzylamine (o-Methylbenzylamine) was used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Heteroatom-directed lateral lithiation: synthesis of isoquinoline derivatives from N-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylbenzylamines.
Clark RD, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 23-30 (1994)