Documentos Principais
E11803
Sigma-Aldrich
2-Ethylaniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
1841268
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.11 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3
chave InChI
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Taiki Katayama et al.
The ISME journal, 9(2), 436-446 (2014-08-12)
The Minami-Kanto gas field, where gases are dissolved in formation water, is a potential analogue for a marine gas hydrate area because both areas are characterized by the accumulation of microbial methane in marine turbidite sand layers interbedded with mud
Jean Claude Alvarez et al.
Bioanalysis, 7(13), 1675-1684 (2015-08-01)
Remifentanil and propofol are often used in combination for general anesthesia. We developed a method using LC-MS for their simultaneous measurement in human plasma. Methodology & results: After addition of remifentanil-(13)C6 and propofol-d18 (IS), 500 µl of plasma were extracted