Documentos Principais
393916
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
172.66
Beilstein:
3697547
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
178 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCc1ccccc1NN
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
chave InChI
HBHPTOKYVGZBAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride is a hydrazine derivative.
Embalagem
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of 7-ethyltryptophol, an intermediate for the anti-inflammmatory drug etodolac.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An improved and scalable process for the synthesis of a key intermediate for Etodolac, a non-steroidal anti-inflammatory drug
Sekharayya MC, et al.
Indian J. Chem. B, 51(12), 1763-1766 (2012)