C65807
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.05
Beilstein:
3596254
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
216 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
chave InChI
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
J P Mahy et al.
European journal of biochemistry, 226(2), 445-457 (1994-12-01)
The reaction of p-chlorophenylhydrazine with prostaglandin H synthase (PGHS) Fe(III) under aerobic conditions leads to a partial destruction of the heme and to a new complex absorbing at 436 nm. This complex is also obtained by reaction of p-chlorophenyldiazene (pClPhN
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C65807-1KG | |
C65807-25G | 4061833511374 |
C65807-500G | |
C65807-5G | 4061832105024 |