Documentos Principais
152803
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
213.49
Beilstein:
3708828
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
220-224 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of pyrazole analogues of curcumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Satyendra Mishra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 2894-2902 (2008-01-16)
Curcumin, a major yellow pigment and active component of turmeric, has been shown to possess anti-inflammatory and anti-cancer activities. Recent studies have indicated that curcumin inhibits chloroquine-sensitive (CQ-S) and chloroquine-resistant (CQ-R) Plasmodium falciparum growth in culture with an IC(50) of