Documentos Principais
42215
Supelco
2,4-Dinitrophenylhydrazine Phosphoric acid solution
LiChropur, substitute for the explosive solid, ~0.2 M (~4%)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
198.14
Beilstein:
6258433
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
composição
2,4-dinitrophenylhydrazine
ethanol
phosphoric acid
concentração
~0.2 M (~4%)
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
densidade
1.35 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4.H3O4P/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;1-5(2,3)4/h1-3,8H,7H2;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
RYSWHUOYGUCXQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Reagent for derivatizing aldehydes and ketones, replacement for the explosive solid
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G.D. Johanson
Journal of the American Chemical Society, 73, 5888-5888 (1951)
Wioletta Rozpędek et al.
Current cancer drug targets, 20(3), 223-238 (2020-01-08)
Colorectal cancer constitutes one of the most common cancer with a high mortality rate. The newest data has reported that activation of the pro-apoptotic PERK-dependent unfolded protein response signaling pathway by small-molecule inhibitors may constitute an innovative anti-cancer treatment strategy.