109266
Aminoguanidine bicarbonate
97%
Sinônimo(s):
Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
170-172 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C
H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)=O.NNC(N)=N
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
chave InChI
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3