Key Documents
A80602
Sigma-Aldrich
5-Aminotetrazole monohydrate
97%
Sinônimo(s):
Tetrazol-5-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3N5 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
103.08
Beilstein:
108872
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
198-204 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
chave InChI
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful reagent in condensation reactions to form, for example, pyrimidines.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 1267-1267 (1993)
Indian J. Chem. B, 32, 886-886 (1993)