Documentos Principais
8.20611
Sigma-Aldrich
Guanidinium carbonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Guanidinium carbonate
About This Item
Fórmula linear:
(CH5N3)2 · H2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
180.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-813-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
530 °C
potência
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
pf
231 °C
solubilidade
450 g/L
densidade
1.29 g/cm3 at 22 °C
densidade volumétrica
500‑700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
chave InChI
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3