SML1856
8-Aminoguanine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,8-Diamino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one; 2,8-Diamino-hypoxanthine, NSC 23170
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(N=C(N)N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
chave InChI
WYDKPTZGVLTYPG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3