T40606
p-Tolylhydrazine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
4-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
>200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
chave InChI
HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?