114596
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
N,N-Diphenylhydrazine hydrochloride (asym.)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,13H2;1H
chave InChI
MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?