103039
4,4′-Sulfonyldiphenol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxyphenyl sulfone, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S
Ensaio
98%
forma
solid
pf
245-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
chave InChI
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?