Key Documents
680753
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-4-phenylthiazole
97%
Sinônimo(s):
4-Phenyl-2(3H)-thiazolone hydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3S
Número CAS:
Peso molecular:
191.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
163-167 °C
cadeia de caracteres SMILES
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves