Key Documents
738964
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydrazinopyrazine
95%
Sinônimo(s):
3-Chloro-2(H)-pyrazinone hydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
154-159 °C
grupo funcional
chloro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNc1nccnc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
chave InChI
PUUGNIKJWZNTBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)