D145807
2,3-Dimethylaniline
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.2 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
221-222 °C (lit.)
pf
2.5 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D145807-100G | 4061833559970 |
D145807-250G | |
D145807-500G | 4061836830557 |
D145807-5G | |
D145807-5KG |