Documentos Principais
B83789
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
99%
Sinônimo(s):
3-Bromo-o-xylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3Br
Número CAS:
Peso molecular:
185.06
Beilstein:
2077312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.560 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
densidade
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(Br)c1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Magnesium turnings, reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
200905
Magnesium