167266
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene
99%
Sinônimo(s):
2-Bromo-p-xylene
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
pb
199-201 °C (lit.)
pf
9-10 °C (lit.)
densidade
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?