Documentos Principais
319880
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-propylbenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
225 °C (lit.)
densidade
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
chave InChI
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)