densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.99 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
806 °F
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
184 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal