Key Documents
D91055
Sigma-Aldrich
Diethylbenzene
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Beilstein:
1903396
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
~4.6 (vs air)
pressão de vapor
0.99 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
forma
liquid
Lim. expl.
5 %
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
180-182 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Diethylbenzene (DEB) can be used to synthesize divinylbenzene (DVB) by dehydrogenation reaction. DVB is used in the production of crosslinked polystyrene. DEB can be also employed as low temperature heat transfer fluid with biphenyls.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
4-Ethyltoluene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
E49800
4-Ethyltoluene
Ethylbenzene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
296848
Ethylbenzene
Gas chromatographic detection of impurities in commercial divinylbenzene
Hannah RE, et al.
Analytical Chemistry, 39(3), 358-360 (1967)
Characteristic properties of a locally produced paraffinic oil and its suitability as a heat-transfer fluid
Oyekunle LO and Susu AA
Petroleum Science and Technology, 23(11-12), 1499-1509 (2005)