45935
1,2,3-Trimethylbenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
Hemellitol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.15 (vs air)
pressão de vapor
3.4 mmHg ( 37.7 °C)
temperatura de autoignição
878 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
175-176 °C (lit.)
pf
−25 °C (lit.)
densidade
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal