Documentos Principais
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
Sinônimo(s):
(E)-2-Hexene
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1719020
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
263 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
473 °F
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−98.5-−98 °C (lit.)
densidade
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)