About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1209240
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
155 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
487 °F
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
p.e.
60-66 °C (lit.)
densidade
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC=C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
chave InChI
LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
1-Hexene can be used:
- As a substrate for polymerization by various catalysts.
- To prepare good quality middle distillates and lubricating oils by oligomerization.
- In the synthesis of aldehydes using supercritical CO2 and rhodium catalyst by hydroformylation reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Oligomerization of 1-hexene and 1-octene over solid acid catalysts.
de Klerk A.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(11), 3887-3893 (2005)
Hydroformylation of 1-hexene in supercritical carbon dioxide using a heterogeneous rhodium catalyst. 3. Evaluation of solvent effects.
Hemminger O, et al.
Green Chemistry, 4(5), 507-512 (2002)
Isospecific living polymerization of 1-hexene by a readily available nonmetallocene C 2-symmetrical zirconium catalyst.
Tshuva, Edit Y et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(43), 10706-10707 (2000)
Stereospecific living Ziegler- Natta polymerization of 1-hexene.
Jayaratne, Kumudini C and Sita, Lawrence R
Journal of the American Chemical Society, 122(5), 958-959 (2000)
Chia-Hsiu Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6965-6971 (2015-05-12)
The stereochemistry, kinetics, and mechanism of olefin polymerization catalyzed by a set of zirconium-based metallocenes was studied by NMR using dissolution dynamic nuclear polarization (DNP). Hyperpolarized 1-hexene was polymerized in situ with a C2 symmetric catalyst, [(EBI)ZrMe][B(C6F5)4] (EBI = rac-(C2H4(1-indenyl)2))