Documentos Principais
E14705
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-butene
95%
Sinônimo(s):
1,1-Diethylethene, 1,1-Diethylethylene, 3-Methylenepentane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C(C2H5)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1697102
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
599 °F
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
64-65 °C (lit.)
pf
−131.5-−131 °C (lit.)
densidade
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=C)CC
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
RYKZRKKEYSRDNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Kurtis M Carsch et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6458), 1138-1143 (2019-09-14)
Terminal copper-nitrenoid complexes have inspired interest in their fundamental bonding structures as well as their putative intermediacy in catalytic nitrene-transfer reactions. Here, we report that aryl azides react with a copper(I) dinitrogen complex bearing a sterically encumbered dipyrrin ligand to