Documentos Principais
111775
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-pentene, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trimethylpropene, 2-Ethyl-2-butene
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH3)=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
69 °C (lit.)
densidade
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
chave InChI
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Methyl-2-pentene (mixture of cis and trans) is used in the study of photosensitized oxidation of trialkylalkenes in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Yu-Zhe Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(12), 4676-4681 (2005-06-04)
Photosensitized oxidation of trialkylalkenes 2-methyl-2-pentene (1), 1-methylcyclohexene (2), trans-3-methyl-2-pentene (3), cis-3-methyl-2-pentene (4), and 2-methyl-2-butene (5) included in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites was investigated. The zeolite samples having adsorbed the alkenes were suspended in isooctane, and the sensitizer, tetraphenylporphyrin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111775-25G
111775-1G4061837322822
111775-5G