Documentos Principais
68490
Sigma-Aldrich
trans-3-Methyl-2-pentene
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1718856
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.405
p.e.
70-72 °C
densidade
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
chave InChI
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
cis-2-Pentene 98%
Sigma-Aldrich
143766
cis-2-Pentene
cis-2-Hexene 95%
Sigma-Aldrich
538493
cis-2-Hexene
cis-3-Hexene ≥95.0%
Sigma-Aldrich
52985
cis-3-Hexene
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal