Key Documents
111058
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-heptene
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-heptene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1733419
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
38 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
117-120 °C (lit.)
densidade
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
chave InChI
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methyl-1-heptene was used to study the epoxidation of olefins with H2O2; where ionic liquid ( e.g. 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) was an activator and Keggin polyoxometalate [bmim]3PW12O40 was the catalyst.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Liu L, et al.
New. J. Chem., 32(2), 283-289 (2008)
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal