Documentos Principais
68450
Supelco
2-Methyl-1-pentene
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1340499
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
325 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
572 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
p.e.
62 °C (lit.)
pf
−136 °C (lit.)
densidade
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
chave InChI
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methyl-1-pentene is a hydrocarbon belonging to the group of volatile organic compounds.
Aplicação
2-Methyl-1-pentene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in breath samples using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
The analysis of healthy volunteers' exhaled breath by the use of solid-phase microextraction and GC-MS
Ligor T, et al.
Journal of Breath Research, 2(4), 527-536 (2008)