Documentos Principais
M39806
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentene
98%
About This Item
Fórmula linear:
C5H7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Beilstein:
1900640
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
p.e.
72 °C/754 mmHg (lit.)
densidade
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Methylcyclopentene can be used as:
  • A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
  • A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
  • A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)